Documenti fondamentali
AC7300012859
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Isopropylsulfamoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.62
Numero MDL:
Iupac Name
isopropylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C3H8ClNO2S/c1-3(2)5-8(4,6)7/h3,5H,1-2H3
InChI
AGRDPCWQGGNEQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-03K-003
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-03K-003
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)