Documenti fondamentali
ADVH97EBED3B
AChemBlock
Cycloheptaneacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.22
Numero MDL:
Iupac Name
cycloheptylacetonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-8-7-9-5-3-1-2-4-6-9/h9H,1-7H2
InChI
KJMMTXAYZTXUQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
Synonym
2-cycloheptylacetonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)