Documenti fondamentali
ADVH97AC9576
AChemBlock
(4-(Chloromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.11
Numero MDL:
Iupac Name
(4-(chloromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-5-7(6-10)1-3-9-4-2-7;/h9-10H,1-6H2;1H
InChI
BRHHGNKAMCIJHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109431-4-chloromethyl-piperidin-4-yl-methanol-hydrochloride.html
Synonym
(4-(chloromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109431-4-chloromethyl-piperidin-4-yl-methanol-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)