ADVH7F381624
AChemBlock
3-ethylazetidin-3-amine
About This Item
Iupac Name
3-ethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h7H,2-4,6H2,1H3
InChI
RVNJQVUOPVMKCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Synonym
3-ethylazetidin-3-amine
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)