Documenti fondamentali
ADVH14DBBADC
AChemBlock
4-Chloro-2-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.66
Numero MDL:
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(4-chloro-2-methylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2/c1-6-4-8(11)3-2-7(6)5-9(12)10(13)14/h2-4,9H,5,12H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI
HOPMBDAOMZVFGR-VIFPVBQESA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42103-4-chloro-2-methyl-l-phenylalanine.html
Synonym
(S)-2-amino-3-(4-chloro-2-methylphenyl)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42103-4-chloro-2-methyl-l-phenylalanine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)