Documenti
AABH9A2239D7
AA BLOCKS, INC.
N-[2-(3-Amino-4-methyl-phenoxy)-ethyl]-acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Iupac Name
N-[2-(3-amino-4-methylphenoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8-3-4-10(7-11(8)12)15-6-5-13-9(2)14/h3-4,7H,5-6,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
PLYHILUFTWSEQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1394024-29-3
Synonym
N-[2-(3-Amino-4-methyl-phenoxy)-ethyl]-acetamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394024-29-3