Documenti
AABH97D2BD44
AA BLOCKS, INC.
(3R,4S)-3-(1-Ethoxyethoxy)-2-oxo-4-phenyl-1-azetidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.4
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3R,4S)-3-(1-ethoxyethoxy)-2-oxo-4-phenyl-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H25NO5/c1-6-22-12(2)23-15-14(13-10-8-7-9-11-13)19(16(15)20)17(21)24-18(3,4)5/h7-12,14-15H,6H2,1-5H3/t12?,14-,15+/m0/s1
InChI
CZTZICYNMYGUNU-JQXSQYPDSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/201856-57-7
Synonym
(3R,4S)-tert-Butyl 3-(1-ethoxyethoxy)-2-oxo-4-phenylazetidine-1-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=201856-57-7