Documenti
AABH97D2A776
AA BLOCKS, INC.
3-(2-Fluorophenyl)pyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-10-4-2-1-3-8(10)9-7-14-6-5-11(9)13/h1-7H,(H2,13,14)
InChI
UEUYOLBODVTZRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1214380-93-4
Synonym
3-(2-fluorophenyl)pyridin-4-aMine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1214380-93-4