Documenti
AABH97CE8101
AA BLOCKS, INC.
3-Chloro-1-(4-chlorobenzoyl)propyl 4-aminobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-1-(4-chlorobenzoyl)propyl 4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C17H15Cl2NO3/c18-10-9-15(16(21)11-1-5-13(19)6-2-11)23-17(22)12-3-7-14(20)8-4-12/h1-8,15H,9-10,20H2
InChI
GEKVSQIMIVPIQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1160264-24-3
Synonym
3-Chloro-1-(4-chlorobenzoyl)propyl 4-aminobenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1160264-24-3