Documenti
AABH9616D649
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.45
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClIN3O2/c6-2-1-3(10(11)12)5(8)9-4(2)7/h1H,(H2,8,9)
InChI
ONUNNXNTWARSMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1394373-21-7
Synonym
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394373-21-7