Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
173016
Supelco
Prove 100 Spectrophotometer
Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nome del prodotto
Prove 100, Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Prove 100
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Spectroquant Prove 100 è la scelta migliore per coloro che utilizzano principalmente la nostra vasta gamma di kit di test Spectroquant o eseguono solo misurazioni Vis
. Spectroquant Prove 100 offre alta qualità e un ottimo rapporto qualità-prezzo per le analisi quotidiane.
La famiglia Spettroquant Prove comprende una serie di spettrofotometri all'avanguardia per una facile analisi di campioni di acqua, alimenti, bevande oltre che di campioni ambientali. Tutti gli strumenti Spectroquant Prove sono pre-programmati per oltre 200 kit di analisi, il riconoscimento automatico dei codici a barre assicura che siano applicati i parametri corretti e che siano disponibili tutte le informazioni essenziali come numero del lotto, data di scadenza e gli aggiornamenti automatici delle calibrazioni, rendendo l′uso dei Kit di analisi più facile che mai.
Spettrofotometro VIS Spectroquant con banda spettrale 4 nm®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Siamo un'azienda leader a livello globale nel settore delle Life Science e produciamo kit di analisi per la determinazione di moltissimi analiti. Water Online ha voluto discutere con noi dei progressi nell’ambito della determinazione della domanda chimica di ossigeno.
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea nelle acque potabili e nelle acque reflue, determinazione enzimatica - Determinazione fotometrica con il metodo del blu d’indofenolo dopo decomposizione dell’urea.
Vedi tutto
Protocolli
Determinazione fotometrica con un derivato della ftaleina
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
In una bottiglia di vetro mescolare 50 g di campione umido allo stato naturale, privo di pietre e sassi di dimensioni rilevanti, con 100 ml di soluzione di cloruro di calcio a concentrazione 0,025 mol/l.
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
Contenuto correlato
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does this spectrophotometer have a pre-programmed method that provides ppm concentration of nitrite. Meaning can I zero with a blank and then just use the test kit # 1.14776 to get an instant readout of ppm concentration?
    1 answer
    1. Yes, this spectrophotometer has a pre-programmed method that provides ppm concentration of nitrite. Please follow the user guide for easy analysis, available at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/007/114776ug-ms.pdf.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf