Merck
Processo downstream intensificato e in continuo
Migliorate la vostra efficienza e la vostra flessibilità operativa, riducendo allo stesso tempo ingombro dell’impianto e costi.
Volete migliorare l’efficienza del vostro processo downstream?
La trasformazione dei flussi di processo delle bioproduzioni sta subendo un’accelerazione dovuta alla combinazione tra la domanda di nuovi prodotti terapeutici e l’esigenza di ridurre i costi senza pregiudicare né la flessibilità operativa né la produttività.
L’intensificazione di processo, il bioprocesso chiuso e in continuo, sono strategie fondamentali se si vogliono raggiungere questi obiettivi. Queste strategie vengono applicate diffusamente e con successo nei reparti (o suite) downstream, per operare in maniera più efficiente, più veloce, più snella, meno onerosa in termini di costi e più sostenibile.
Tra le risorse delle suite DSP sono disponibili più strumenti specifici in grado di aiutare i produttori del settore biofarmaceutico a sviluppare processi intensificati, a ciclo chiuso, potenziati digitalmente o completamente in continuo, raggiungendo così nuovi livelli di efficienza operativa.
Ultrafiltrazione
L’impiego della filtrazione a flusso tangenziale a singolo passaggio (SFTFF) rende superflui i serbatoi di deposito o il ricircolo del retentato, consentendo di operare in modalità “flow-through” e di intensificare il processo. La produttività e l’efficienza dei flussi di DSP di anticorpi monoclonali possono essere incrementate ulteriormente abbinando alle operazioni unitarie di cromatografia la filtrazione a flusso tangenziale a singolo passaggio (SFTFF). L’SPTFF è una tecnica che meglio di altre consente di sviluppare formulazioni ad alta concentrazione con un recupero di prodotto più elevato durante la fase di formulazione finale.
  •  La TFF a singolo passaggio Pellicon® (SPTFF) costituisce un’opportunità senza pari di ridurre i volumi di processo nell’ambito della lavorazione a valle dei prodotti farmaceutici, di ottenere concentrazioni e rese fuori portata per la TFF tradizionale a causa delle limitazioni sui volumi operativi e di mettere in piedi processi connessi e continui.
  • Le Carrette Pellicon® assicurano in maniera costante e affidabile i più alti standard di purezza ad ogni passaggio, su qualsiasi scala e per tutta la vita del prodotto farmaceutico.
  • Capsule Pellicon® per la filtrazione di flussi di alimentazione che necessitano dei vantaggi dati dalle soluzioni monouso, come maggiore facilità d’impiego, flessibilità di processo, riconversione della linea produttiva e ridotta esposizione ai rischi dell’operatore.
Categorie correlate
Operatore, completamente protetto, in piedi di fronte al sistema Mobius Multi Column Capture
Sistemi cromatografici per il bioprocesso
I sistemi cromatografici monouso e multiuso sono decisivi per la separazione delle molecole di valore.
Quattro contenitori di dimensioni diverse contenenti resine Eshmuno® per cromatografia di affinità appoggiati su un bancone nero e, sullo sfondo, una ricercatrice intenta ad operare con un macchinario complesso
Resine per cromatografia di affinità
La cromatografia di affinità viene usata frequentemente durante la fase di cattura per isolare la molecola di interesse e ridurre i volumi di processo.
Contenitori di resine per cromatografia a scambio ionico Eshmuno CMX di quattro diverse dimensioni
Resine per cromatografia a scambio ionico
La cromatografia a scambio ionico (IEX) separa le biomolecole in base alla loro carica di ionizzazione e alla diversa interazione elettrostatica con la resina cromatografica.
Tre dispositivi a membrana per cromatografia Natrix Q di differenti dimensioni
Cromatografia su membrana
Ottimizzate la purificazione downstream ricorrendo alla cromatografia su membrana per la cattura e la purificazione finale. Le membrane Natrix fanno crescere i risultati economici e l'efficienza dell’impianto.
Cassette Pelicon a singolo passaggio per filtrazione a flusso tangenziale su scala di laboratorio
Dispositivi per filtrazione a flusso tangenziale
Precisione di filtrazione più elevata: che siano monouso o multiuso, i nostri prodotti per filtrazione a flusso tangenziale assicurano la purezza di mAb, vaccini e altri prodotti.
Risorse correlate
Webinar correlati
Come implementare efficacemente la cromatografia multicolonna
Come migliorare l’efficienza del processo e ridurne i costi
Video correlati
Piattaforma BioContinuum™: il fattore abilitante dello stabilimento di bioprocesso del futuro!