Digitalizzate le vostre analisi con TLC Explorer
Analisi TLC digitali
La cromatografia su strato sottile (TLC) è una tecnica analitica molto utilizzata in chimica, ma le analisi TLC tradizionali possono rivelarsi complicate. TLC Explorer offre una soluzione digitalizzata per incrementare efficienza e accuratezza delle analisi quantitative, a favore di un’interpretazione dei dati più uniforme e facilmente condivisibile.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI
Immagini precise delle lastre TLC: la produzione di immagini digitali ad alta risoluzione assicura una visualizzazione particolareggiata delle lastre TLC, HPTLC e PLC in meno di 2 minuti, consentendo interpretazioni meno soggettive e più uniformi. È possibile analizzare le lastre singolarmente, oppure più lastre in una sola volta grazie alla funzione di riconoscimento automatico dei tracciati.
Analisi quantitative affidabili: per facilitare la quantificazione delle informazioni fornite dalle lastre TLC, lo strumento converte l’intensità delle macchie in dati numerici per mezzo di misurazioni densitometriche. In questo modo è più semplice misurare le concentrazioni e confrontare risultati di esperimenti diversi.
Integrazione del flusso di lavoro più agevole: connettendosi facilmente a computer, tablet o smartphone, TLC Explorer consente di condividere dati e documentazione in maniera efficiente.
Design intuitivo a vantaggio della facilità di impiego in laboratorio:
- per l'illuminazione del cromatogramma si può scegliere tra 3 sorgenti luminose a LED (luce bianca, UV a 366nm e UV a 254nm) che illuminano le lastre dall'alto in modalità di luce diretta, consentendo di identificare le sostanze facilmente
- installazione plug-and-play in tutta semplicità e software cromatografico dall’impiego intuitivo
- una finestra di ispezione consente di operare controlli rapidi senza rischi di esposizione ai raggi UV, incrementando la sicurezza
- compatto e portatile, può essere utilizzato anche senza connessione alla rete elettrica
Risorse correlate
- Brochure: TLC Explorer Documentation System
Your Thin-Layer Chromatography (TLC) experience more convenient whether in analytical routine, method development, in-process control, or research.
- User Manual: TLC Explorer Documentation System
The TLC Explorer is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic plates.
- Application Note: Reaction Monitoring of the Esterification Progress of Benzoic Acid using Thin-Layer Chromatography (TLC)
Safe and secure UV handling using TLC Explorer Documentation System
- Application Note: Identification of Dexamethasone and its Derivatives by Thin-Layer Chromatography (TLC)
According to European Pharmacopoeia by using TLC Explorer Documentation System
I sensori tattili utilizzabili anche indossando i guanti consentono di utilizzare lo strumento con facilità in qualunque laboratorio. La configurazione “plug-and-play” evita di dover ricorrere all’assistenza tecnica. Per una maggiore versatilità, utilizzando un power bank (da ordinare separatamente) TLC Explorer può funzionare senza essere connesso alla rete elettrica ed è, pertanto, adatto all’impiego in località remote.
Lo strumento è dotato di un sistema di sicurezza che protegge l’utilizzatore dall'esposizione ai raggi UV mentre è in uso. Le lastre (una o più di una) vengono riposte in modo sicuro nell’unità cassetto (Figura 1). L’analisi si avvia soltanto una volta che l’unità cassetto sia stata chiusa, evitando qualunque rischio di esposizione agli UV. Inoltre, il dispositivo utilizza sorgenti di luce a LED invece della lampade tradizionali contenenti mercurio.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
Il sistema di documentazione digitale offre flessibilità e comodità nel corso di tutta la procedura di misurazione delle lastre da TLC. Ci si può facilmente connettere allo strumento da diversi dispositivi elettronici tramite WiFi o con la scansione di un codice QR e con essi controllarlo (Figura 2).
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
Intuitivo da utilizzare, il software consente l'analisi delle lastre da TLC senza dover elaborare e gestire i dati manualmente, consentendo un gran risparmio di tempo. Grazie alla funzione di riconoscimento automatico del tracciato, in meno di 2 minuti si può completare l’elaborazione quantitativa delle lastre. Inoltre, il software facilita la rivelazione e la misurazione simultanea di più lastre, coprendo una superficie di 20 cm x 20 cm (Figura 3).
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
Il software è in grado di eseguire una rotazione automatica dell'immagine nel caso in cui la lastra non venga allineata correttamente nel dispositivo prima della misurazione. Se necessario, è possibile applicare filtri per la riduzione del rumore di fondo. Inoltre, il software pre-seleziona automaticamente la linea di partenza e il fronte del solvente, anche se è possibile aggiungere ed eliminare manualmente tracce, fronte del solvente e linea di partenza. Per una maggiore chiarezza, è possibile aggiungere facilmente annotazioni, come dettagli metodologici o convenzioni di denominazione. Inoltre, il software facilita l'esame comparativo e quantitativo delle lastre da TLC e HPTLC.
Il design ergonomico di TLC Explorer (Figura 6a) consente un rapido esame della lastra attraverso la finestra di ispezione (Figura 5). Il cursore dell’otturatore (Figura 4, F8) controlla l'apertura, riducendo i disturbi causati dalla luce parassita che entra nel dispositivo mentre l'operatore guarda attraverso la finestra di ispezione Spingendo il cursore dell'otturatore verso il basso, completamente o solo parzialmente, è possibile vedere parti differenti della piastra di base.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation.
Il dispositivo è dotato di tre tipi di sorgenti di eccitazione che possono essere facilmente alternate con un leggero tocco sui sensori tattili indicati dalle rispettive lunghezze d'onda (Figura 4, F2 – 4). Queste sorgenti di luce possono essere attivate una alla volta.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.