Merck
Besoin de concilier rapidité, commodité et simplicité ? Commandez nos Oligos faciles ! Expédiés sous 24 heures après réception de la commande, en concentration fixe, ils conviennent à une multitude d'applications, dont la PCR et le séquençage.
Rendement garanti3 OD minimum (environ 15 nmol*)
FormatConcentration de 100 µM en solution
Tubes de 2 ml avec bouchon à vis
Longueur15 à 30 bases
PurificationEntièrement déprotégé et dessalé
BasesADN (A, C, G ou T)
ModificationsAucune
SqueletteLiaison phosphodiester
DocumentationTous nos oligonucléotides sont accompagnés de documents d'assurance qualité précisant le rendement, la température de fusion (Tm), le poids moléculaire et la valeur µg/OD
Contrôle qualitéChaque oligonucléotide est contrôlé par spectrométrie de masse
Maximum de commande48 oligonucléotides par commande pour une expédition sous 24 heures
Délais de livraisonExpédition sous 24 heures après réception de la commande ; à confirmer auprès de la filiale la plus proche
PrixContacter la filiale la plus proche pour connaître les prix et disponibilités
* On estime que 1 OD = 5 nmol = 30 µg pour un oligonucléotide de 20 bases
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch