Merck
Solvants résiduels dans les préparations pharmaceutiques
Solvants résiduels dans les préparations pharmaceutiques suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Fibre SPME
Réf. du produit
Description
Tarif
Fibres SPME Polydimethylsiloxane (PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
CONDITIONS
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
headspace or immersion sampling (15 min) 1 min desorption
column
SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25432)
oven
40 °C (35 min) to 220 °C at 40 °C/min, hold 5 min
inj. temp.
splitless (closed 3 min), 200 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 35 cm/sec
Description
Informations légales
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany