Merck
Impression 3D de formes galéniques solides administrées par voie orale
Formes galéniques solides en cours d'impression 3D.
Une technologie innovante qui ouvre le champ des possibles : l'impression tridimensionnelle (3D) permet d'adopter de nouvelles approches, en particulier dans le cadre de la production des médicaments. Également appelée fabrication additive, l'impression 3D cible deux sujets d'actualité de l'industrie pharmaceutique : la médecine personnalisée et la production à la demande. En fait, une nouvelle tendance se dessine : elle consiste à s'éloigner de la fabrication en masse pour privilégier des solutions plus personnalisées. La raison : une forte demande de meilleures options thérapeutiques répondant aux besoins individuels de chaque patient, notamment des patients pédiatriques et gériatriques. Mais ce n'est pas tout : l'impression 3D peut également contribuer à réduire les délais de développement des médicaments en fournissant des produits pour les essais cliniques dès les premières phases du projet.
Cependant, pour exploiter tout le potentiel de cette technologie hautement numérique, des excipients spécialisés sont nécessaires, ainsi que l'intégration d'applications intelligentes d'auto-optimisation ou de développement automatisé de la formulation.
Découvrez comment améliorer votre productivité et vos performances.
Notre offre de produits bénéficie du programme Emprove® avec une documentation complète pour accélérer votre mise sur le marché. Lorsque cela s'applique, ils sont conformes aux principales pharmacopées.
DÉCOUVREZ COMMENT AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOS PERFORMANCES
Grille jaune sur fond violet, représentant une matrice polymère.
Amélioration de la solubilité et stabilisation excellentes
Notre gamme Parteck® MXP de polymères du type alcool polyvinylique de grande stabilité thermique est idéale pour toute une variété de procédés de fabrication additive, en particulier les technologies mises en œuvre à l'état fondu telles que le dépôt avancé de gouttes de matière fondue.
Pulvérisation de poudre et de liquide sur fond jaune.
Méglumine : deux qualités, de nombreuses applications
La méglumine, base organique, peut servir de contre-ion pour former un sel avec l'API ou d'excipient fonctionnel pour augmenter la solubilité de l'API, améliorer sa stabilité et ajuster la valeur du pH. Choisissez votre qualité :
Schéma montrant comment les principes actifs sont chargés sur la surface et dans les pores de la silice mésoporeuse.
Des plastifiants qui facilitent la formulation
Certains plastifiants peuvent être utilisés pour réduire la température de transformation, et ainsi faciliter la formulation des API thermolabiles.
Notre gamme de plastifiants adaptés aux technologies d'impression 3D comprend les produits suivants :
Documentation produit apparentée
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Latest Advancements of Melt-based 3D Printing Technologies for Oral Drug Delivery
Dans ce webinaire, vous découvrirez les dernières avancées en matière d'impression 3D par fusion et des exemples d'application des différentes technologies, puis vous plongerez dans la technologie d'impression 3D MED® qui permet de créer des profils de libération de médicament dédiés.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Envisioning New Concepts for Pharmaceutical 3D Printing and Solubility Enhancement
Dans ce webinaire, nous présenterons un nouveau concept de fabrication additive destiné aux formes galéniques orales problématiques. En combinant la plateforme d'impression 3D du commerce d'Aprecia avec notre dernière technologie d'amélioration de la solubilité, nous prévoyons de nouvelles opportunités de fabrication pour les développeurs de formulations.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
The Use of Meglumine Within the Developability Classification System and Beyond
Les problèmes de solubilité constituent un défi majeur du développement de formulations à l'heure actuelle. Visionnez notre webinaire pour découvrir comment le système de classification de la développabilité (DCS) et la méglumine peuvent vous aider à relever ces défis et bien d'autres encore.