Principaux documents
V900858
Sigma-Aldrich
TRIS glycine SDS buffe solution
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
About This Item
Code UNSPSC :
41105319
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
solution
Concentration
10 ×
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable