V900770
(±)-2-Phenylbutyric acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Point d'ébullition
270-272 °C (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup