V900709
Triphenylamine
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Point d'ébullition
347-348 °C (lit.)
Pf
124-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable