V900667
2,3-Butanediol
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
2,3-Butylene glycol
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
183-184 °C (lit.)
Pf
25 °C (lit.)
Densité
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)C(C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup