V900637
DL-2-Aminobutyric acid
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
crystalline
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable