V900342
Cysteamine hydrochloride
Vetec™, powder or crystals, 98%
Synonyme(s) :
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Cysteamine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, 98%
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Pf
67-71 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clé InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable