V900210
Boric anhydride
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Boron trioxide
About This Item
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
fine crystals (may contain lumps)
Pf
450 °C (lit.)
Solubilité
water: ~36 g/L at 25 °C
ethanol: soluble at 20 °C
Densité
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Clé InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable