Principaux documents
V900140
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Formule linéaire :
MgCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Concentration
40.0-44.0% (EDTA titration)
Chaîne SMILES 
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable