V900118
Calcium acetate monohydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
[H]O[H].CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable