Documents
V900071
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
Vetec, reagent grade
About This Item
Formule linéaire :
CaI2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.89 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
crystals or chunks
Concentration
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
Pf
783 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable