V900022
Rubidium chloride
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
fine crystals (may contain lumps)
Pf
715 °C (lit.)
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable