V900010
Polyvinylpyrrolidone
Vetec™, reagent grade, average mol wt 360,000
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Poids mol.
average mol wt 360,000
Chaîne SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable