Principaux documents
V800441
Sigma-Aldrich
Urée
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
G L French et al.
Lancet (London, England), 2(8551), 117-119 (1987-07-18)
Tuberculostearic acid, a structural component of Mycobacterium tuberculosis, was identified by gas chromatography/mass spectrometry with selected ion monitoring in cerebrospinal fluid (CSF) from 13 patients with proven and 8 out of 9 patients with suspected tuberculous meningitis; the negative result
L Li et al.
Cell death and differentiation, 22(7), 1081-1093 (2014-12-20)
P53 is critically important in preventing oncogenesis but its role in inflammation in general and in the function of inflammatory macrophages in particular is not clear. Here, we show that bone marrow-derived macrophages exhibit endogenous p53 activity, which is increased
Florin Sasarman et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2841-2847 (2015-02-06)
Addition of the trinucleotide cytosine/cytosine/adenine (CCA) to the 3' end of transfer RNAs (tRNAs) is essential for translation and is catalyzed by the enzyme TRNT1 (tRNA nucleotidyl transferase), which functions in both the cytoplasm and mitochondria. Exome sequencing revealed TRNT1
Gurudayal et al.
Nano letters, 15(6), 3833-3839 (2015-05-06)
Photoelectrochemical water splitting half reactions on semiconducting photoelectrodes have received much attention but efficient overall water splitting driven by a single photoelectrode has remained elusive due to stringent electronic and thermodynamic property requirements. Utilizing a tandem configuration wherein the total
A mechanically and electrically self-healing supercapacitor.
Hua Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(22), 3638-3643 (2014-02-21)