V800404
Sodium thiosulfate
LR, ≥97%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥97%
Forme
crystalline powder
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable