V800395
Sodium oxalate
LR, ≥99.55%
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.55%
Forme
crystalline powder
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable