V800168
D-Mannitol
LR, ≥99%
Synonyme(s) :
Mannitol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99%
Pf
167-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1