V800131
Copper(II) oxide
LR, ≥97%
Synonyme(s) :
Cupric oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥97%
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Clé InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable