V800074
Benzène
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.77 (vs air)
Pression de vapeur
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1043 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C