1724849
USP
Zoledronic Acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2-[1-(2-hydroxy-2,2-diphosphonoethyl)-1H-imidazol-3-ium-3-yl]-1-phosphonoethylphosphonate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
zoledronic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable