1724703
USP
Zinc Acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable