1672268
USP
Topotecan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-8-methoxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
topotecan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable