1626001
USP
Sulfadimethoxine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfadimethoxine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfadimethoxine Tablets
- Sulfadimethoxine Sodium
- Sulfadimethoxine Soluble Powder
- Sulfadimethoxine Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3