1615322
USP
Solifenacin Identification Mixture B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
solifenacin
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Application(s)
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable