1602105
USP
Resvératrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,4′,5-trihydroxy-trans-stilbène, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphényl)éthényl]-1,3-benzènediol
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
resveratrol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Clé InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable