1548065
USP
Alcool polyvinylique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyvinyl alcohol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available