1547302
USP
Polyoxyl 10 oleyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (10) oleyl ether
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
> 240 °C - Equilibrium method