1377010
USP
Meclizine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meclizine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
58-60 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Clé InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Meclizine Hydrochloride
- Cetirizine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable