1356945
USP
Lauroyl arginine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Nα-Lauroyl-L-arginine monohydrochloride, (S)-2-Dodecanamido-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lauroyl arginine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3