1238251
USP
Eprosartan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Bromomethyl)benzoic acid, α-Bromo-p-toluic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
eprosartan
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
224-229 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable