1224992
USP
Donepezil related compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
donepezil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+
Clé InChI
LPMOTUSFDTTWJL-UDWIEESQSA-N
Description générale
Application
- Donepezil Hydrochloride
- Donepezil Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
- Donepezil Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable