1152600
USP
Cyclamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Cyclohexylsulfamic acid, Cyclamic acid, Cyclohexanesulfamic acid
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
~180 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable