1143802
USP
Codeine N-oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5α, 6α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy- 17-methylmorphinan-6-ol 17-oxide, Genocodeine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
codeine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19(21)8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)23-16-14(22-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
BDLSDHWCOJPHIE-KFUGMXNISA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable