1140338
USP
Clonazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Amino-2′-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clonazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
Clé InChI
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Clonazepam
- Clonazepam Orally Disintegrating Tablets
- Clonazepam Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable