1097148
USP
Cefadroxil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7R)-7-[(S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, L-Cefadroxil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefadroxil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)/t10-,11+,15+/m0/s1
Clé InChI
BOEGTKLJZSQCCD-FIXISWKDSA-N
Description générale
Application
- Cefadroxil
- Cefadroxil Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable